Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ HPLC columns, BAKERBOND™ BDC C18
Artikelnummer. 10724479 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10724479
Marke: Avantor™ 744100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
These columns are ideal for the determination of pharmaceutical active components
  • Sie sind mit Endkappen versehen und für die Chromatographie von Basisverbindungen geeignet
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
  • Scharfe Spitzen und verbesserte Symmetrie
  • Die BACURBOND™ BDC C18-Phase erhält eine spezielle Basisdeaktivierungsbehandlung während der Herstellung von Silikamaterial zur Verringerung der silanophilen Aktivität
Spezifikation
Säulenformat Analytische Chemie
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 120 Å
Menge 1
Stationäre Phase C18