Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ SAF-T-SPILL™ SOLUSORB™ Lösungsmittel-Absorbtionsmittel Leckagen-Notfallset
Artikelnummer. 15568294 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Leckagen-Notfallset für brennbare Lösungsmittel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15568294 Leckagen-Notfallset für brennbare Lösungsmittel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15568294 Lieferant Avantor™ Lieferanten-Nr. 443702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Seien Sie auf gefährliche ausgelaufene Flüssigkeiten im Labor vorbereitet. Bei der Reinigung von verschütteten Lösungsmitteln reagiert SOLUSORB™ sofort mit dem Lösungsmittel, reduziert Lösungsmitteldämpfe und erhöht den Flammpunkt des Gemisches.
  • Sorgt für den sicheren und effektiven Umgang mit verschütteten Lösungsmitteln durch die Reduzierung von brennbaren oder toxischen Dämpfen, schnelle Handhabung, vollständige Reinigung und praktische Entsorgung
  • Jedes Set wird mit den entsprechenden Neutralisierern, Sicherheitsbrille, Schaufeln, Handschuhen, Entsorgungsbeuteln sowie Kabelbindern und Etiketten geliefert.
  • Füllen Sie Ihr Leckagen-Kontrollzentrum (oder erstellen Sie Ihr eigenes) mit Ersatzkits, die separat erhältlich sind.
Specifica
Farbe Schwarz
Typ Leckagen-Notfallkit für entzündliche Lösungsmittel
Format Fest
Enthält Lösungsmittel-Absorbtionsmittel, Sicherheitsbrille, Schaufeln, Handschuhe, Entsorgungsbeutel, Kabelbindern und Etiketten
Verpackungsmenge 1 Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.