Learn More
GPE Scientific™ J Young B45 Rodaviss Verbindung und JY-Ablassventil
Artikelnummer. 15814814
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm-Gehäuse
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15814814 240 mm-Gehäuse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15814814 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. JYT/3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ B45 RODAVISS Gelenk- und JY-Entlüftungsventil
  • Hochwertiges Rodaviss-Gelenk mit abnehmbarer Kappe
  • Inklusive Viton O-Ringe
  • Kann individuell gestaltet werden
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Durchmesser Schlauchanschluss: 15 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals Innendurchmesser Rohr: 13 mm
Außendurchmesser (metrisch) Durchmesser: 50 mm
Enthält Viton O-Ringe
Länge (metrisch) 240 mm-Gehäuse
Typ Roadaviss Gelenk und Entlüftungsventil