Learn More
GPE Scientific™ J Young NMR-Evakuierungsverteiler
Artikelnummer. 15894724
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
Mit Kappe: 110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15894724 Mit Kappe: 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15894724 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. 50150
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young NMR-Evakuierungskammern wurden für die Evakuierung von NMR-Röhrchen mit J Young PTFE-Ventil entwickelt.
  • Entwickelt zur Evakuierung von NMR-Röhrchen mit einem J Young PTFE-Ventil.
  • Nachdem das NMR-Röhrchen in den Verteiler evakuiert wurde, schließen Sie das Ventil, und setzen Sie es in das NMR-Spektrometer ein.
  • Verteiler haben PTFE-Ven
Spezifikation
Typ Ventilgröße JY-Ventil: 10 mm
Enthält Schlauchverbindung: 9 mm Durchmesser
Länge (metrisch) Mit Kappe: 110 mm