Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Nadelventil
Artikelnummer. 15844824
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15844824 1 mm 1 Stück
15894824 2 mm 1 Stück
15844834 3 mm 1 Stück
15854834 4 mm 1 Stück
15874834 6 mm 1 Stück
15814844 9 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15844824
Marke: GPE Scientific™ POR/1/NV
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Hahn mit Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
  • Das Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring-Hahn mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
  • Kalibrierungen am Zylinder geben einen Hinweis auf den Durchfluss, damit Sie Prozesse wiederholen können.
  • Mit einem Seitenarm
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmgrößen
Spezifikation
Typ Nadelventilhahn mit Seitenarm
Stopfenöffnung 1 mm
Material PTFE
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Innendurchmesser: 1-mm-Kapillare, AD: 6 mm
Enthält PTFE-Kolben