Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenkolben mit O-Ring-Hahn und normalem Kühlfingerarm
Artikelnummer. 15884744
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15884744 500 ml 1 Stück
15854744 25 ml 1 Stück
15874744 50 ml 1 Stück
15834744 100 ml 1 Stück
15864744 250 ml 1 Stück
15844744 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884744 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. CSY/500
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ J Young Probenflasche mit O-Ring-Hahn und Kaltfinger-Normalarm ist für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und einem Vakuumverteiler konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Mit O-Ring-Hahn
  • Enthält Normalarm mit Kühlfinger
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält O-Ring-Hahn und kalter, glatter Fingerarm
Produkttyp Probenkolben