Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse
Artikelnummer. 15884804
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15884804 500 ml 1 Stück
15854804 25 ml 1 Stück
15874804 50 ml 1 Stück
15834804 100 ml 1 Stück
15864804 250 ml 1 Stück
15844804 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884804 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. JRF/500
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben mit rundem Boden und Feingewindehahn und Hülse, wurde speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern entwickelt.
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und Hülse
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Enthält Feingewindehahn und -buchse
Schliffverbindung Größe: 24
Bodenform Rund