Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse
Artikelnummer. 15864894
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15864894 100 ml 1 Stück
15884894 25 ml 1 Stück
15804904 50 ml 1 Stück
15894894 250 ml 1 Stück
15814904 500 ml 1 Stück
15874894 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15864894 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. SRG/100
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ J Junge Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und -hülse, ist speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Mit Glasschlüssel und -hülse
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält Glasschlüssel und -buchse
Produkttyp Schlenk-Kolben
Schliffverbindung Gelenkgröße: 14
Bodenform Rund