Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse
GPE Scientific™ J Junge Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und -hülse, ist speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
90.75 € - 136.00 €
Spezifikation
Enthält | Glasschlüssel und -buchse |
---|---|
Produkttyp | Schlenk-Kolben |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884894
|
GPE Scientific™
SRG/25 |
25 ml |
90.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804904
|
GPE Scientific™
SRG/50 |
50 ml |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864894
|
GPE Scientific™
SRG/100 |
100 ml |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894894
|
GPE Scientific™
SRG/250 |
250 ml |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814904
|
GPE Scientific™
SRG/500 |
500 ml |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874894
|
GPE Scientific™
SRG/1000 |
1000 ml |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Glasschlüssel und -hülse
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Glasschlüssel und -buchse | |
Schlenk-Kolben | |
Rund |