Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Buchse/O-Ringaußenring
Click to view available options
Typ:
Kugelgelenk/Buchse
Verbindungsgröße:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kugelschliff für den Einsatz mit Kugelgelenk
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Schaftbohrung: 7 mm, Schaftaußendurchmesser: 11 mm |
| Typ | Kugelgelenk/Buchse |
| Verbindungsgröße | 18/7 |