Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Buchse/O-Ringaußenring
Artikelnummer. 15824754
Change view
Click to view available options
Typ:
Kugelgelenk/Buchse
Verbindungsgröße:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Verbindungsgröße unitSize
15824754 Kugelgelenk/Buchse 18/9 1 Stück
15894744 Kugelgelenk/Buchse 12/2 1 Stück
15804754 Kugelgelenk/Buchse 12/5 1 Stück
15814754 Kugelgelenk/Buchse 18/7 1 Stück
15834754 Kugelgelenk/Buchse 28/12 1 Stück
15844754 Kugelgelenk/Buchse 28/15 1 Stück
15854754 Kugelgelenk/Buchse 35/20 1 Stück
15864754 Kugelgelenk/Buchse 40/25 1 Stück
15874754 Kugelgelenk/Buchse 51/35 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 15824754
Marke: GPE Scientific™ GBF/18/9
Only null left
Add to basket
Add to basket
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Innengewinde/O-Ringgelenk ist eine austauschbare Kugelverbindung, die mit Viton- oder PTFE-beschichtetem Viton-O-Ring erhältlich ist.
  • Kugelschliff für den Einsatz mit Kugelgelenk
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Specifications
Artikelbeschreibung Schaftbohrung: 9 mm, Schaftaußendurchmesser: 12 mm
Typ Kugelgelenk/Buchse
Verbindungsgröße 18/9