Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm
Artikelnummer. 15864734
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15864734 500 ml 1 Stück
15834734 25 ml 1 Stück
15854734 50 ml 1 Stück
15814734 100 ml 1 Stück
15844734 250 ml 1 Stück
15824734 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15864734 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. CSB/500
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und normalarm ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit Normalarm
  • Mit O-Ring-Hahn
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält O-Ring-Hahn und einfacher Arm
Produkttyp Vakuum-/Schlenker-Flask