Learn More
Jaceosidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Jaceosidin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3 |
| Formelmasse | 330.074 |
| Reinheit (%) | >95% |