Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
43
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Metallfrei
- Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
- Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
- Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Denim, Nubuk |
| Größe | 40 |
| Fit | Extrabreit |
| Knöchelform | Niedrig |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |