Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ummantelte Extraktionsaufsätze nach Knöfler-Böhm
Artikelnummer. 10819510
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10819510 250 ml 1 Stück
10315741 30 ml 1 Stück
10768271 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10819510 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05410149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 €
    243.14 € / 1 Stück
    Sparen 80.86 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • DIN 12604-konforme ummantelte Extraktoren
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Duran Glas