Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 15306738
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15306738
Marke: KleenGuard™ 25624
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zertifiziert als PSA der Kategorie 3. Grüne, handspezifische Handschuhe für optimalen Schutz gegen chemische oder mechanische Risiken. Niedriger AQL-Wert von 0,65. 46 cm Länge zum Schutz von Handgelenken und Unterarmen. Ohne Futter. Texturiert (Sandstruktur) für ausgezeichnete Griffigkeit.
  • PSA der Kategorie 3
  • Besonders lang mit Stulpen zum Schutz von Handgelenk und Unterarm, auch bei vollständigem Eintauchen
  • Texturierung (Sandstruktur) an Fingern und Handfläche für eine ausgezeichnete Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
  • Abriebfestigkeit (4)
Spezifikation
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 22 mil
Finger Thickness (Metric) 0.558 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 21.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.55 mm
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 21,7 mil
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Abmessungen (L x B) 47.8 x 15.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 18.642 Zoll
Länge (metrisch) 47.8 cm
Stulpenlänge (metrisch) 45 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4.5408 lb
Gewicht (metrisch) 2.064 kg