Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- PSA der Kategorie 3
- Besonders lang mit Stulpen zum Schutz von Handgelenk und Unterarm, auch bei vollständigem Eintauchen
- Texturierung (Sandstruktur) an Fingern und Handfläche für eine ausgezeichnete Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- Abriebfestigkeit (4)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Finger Thickness (English) | 22 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 21,7 mil |
| Mehr anzeigen |