Läs mer
Novus Biologicals™ Jade-1/PHF17 Overexpression Lysate
Produktkod. 18296815 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
18296815 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18296815 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114356
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Jade-1/PHF17 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27135 and based on accession number NM_249. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens PHD finger protein 17 (PHF17), transcript variant S, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol JADE1
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.