Learn More
Jagged1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A7D11, Proteintech
Artikelnummer. p-7223603 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829165 20 μL 20 Mikroliter
16819165 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16829165
Marke: Proteintech 668901IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Jagged1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Jagged1. This antibody recognizes human antigen. The Jagged1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Jagged1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A7D11
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 182
Zielspezies Human
Isotype IgA