Learn More
Jak2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200075010 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18630786 25 μL 25 Mikroliter
18198808 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18630786
Marke: Novus Biologicals NBP23847625ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Jak2 Polyclonal specifically detects Jak2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Jak2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O60674
Gen-Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, JAK-2, Janus kinase 2Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), JTK10, tyrosine-protein kinase JAK2
Gensymbole JAK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VPVTHETQEECLGMAVLDMMRIAKENDQTPLAIYNSISYKTFLPKCIRAKIQDYHILTRKRIRYRFRRFIQQFSQCKATARNLKLKYLINLETLQSAFYTEKFEVKEPGSGPSGEEIFATIIITGNGGIQWSR
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3717
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG