missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Human JAK2 [V617F], JH1 and JH2 Domains, GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 15448653
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448653 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15448653

Marke: Thermo Scientific™ PR8134A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots; aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Catalytic Domain, Mutant

Janus kinase 2 (JAK2) is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways and is mutated in polycythemia vera. This kinase contains the catalytic domain (JH1) of JAK2. The activation of JAKs can lead to the phosphorylation of STAT (signal transducers and activatiors of transcription) proteins, which dimerize and translocate to the nucleus. Once translocated to the nucleus, the STAT proteins can modify transcription of numerous genes, including interferon-stimulated genes. JAK2 is required for the IFN gamma-receptor complex initiation and JAK1 functions as an amplifier. Some studies have suggested that the role of JAK2 might be performed by Tyk2 and JAK3, if they were positioned correctly within the IFN gamma-receptor complex. Mutations affecting JAK2 can cause Budd-Chiari syndrome, Polycythemia vera, Thrombocythemia 3, myelofibrosis, or Acute myelogenous leukemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Molekulargewicht 97.9 kDa
Name Human JAK2 [V617F], JH1 and JH2 Domains, GST Tag
Menge 100 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Gebräuchliche Bezeichnung JAK2 (V617F Mutant)
Kinase-Familie JAK Kinase Family
Proteinlänge 532-1132; V617F
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem Insect cells
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.