missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Japanese Encephalitis Envelope Protein Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5111964

Artikelnummer. 17189823

  • 472.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Japanese Encephalitis Envelope Protein Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ICC/IF

Japanese encephalitis (JE) is an infection of the brain caused by the Japanese encephalitis virus (JEV). While most infections result in little or no symptoms, occasional inflammation of the brain occurs. In these cases, symptoms may include headache, vomiting, fever, confusion and seizures. The JEV envelope protein (E) facilitates cellular attachment and membrane fusion and is the primary target of neutralizing antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Japanese Encephalitis Envelope Protein
Polyclonal
Unconjugated
Japanese Encephalitis
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Envelope protein (JEV) (Japanese Encephalitis Virus strain Jaoars982). The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1.18 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt