Learn More
BOLA Jars
Click to view available options
Höhe (metrisch):
47 mm
53 mm
67 mm
74 mm
95 mm
116 mm
151 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Translucent, non-porous, sturdy design, screw cap.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 240 mL |
| Farbe | Transparent |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Threaded |
| Höhe (metrisch) | 116 mm |
| Verschlussauskleidung | Unlined |
| Mehr anzeigen |