Learn More
BOLA Jars
Artikelnummer. p-200109989
Click to view available options
Höhe (metrisch):
47 mm
53 mm
67 mm
74 mm
95 mm
116 mm
151 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10186730
Marke: BOLA A13005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jars PFA, with screw cap
Translucent, non-porous, sturdy design, screw cap.
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 mL
Farbe Transparent
Sterilität Non-sterile
Zertifizierung/Konformität FDA
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Cylindrical
Fit for Purpose Certified Quality
Höhe (metrisch) 47 mm
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussgröße S52
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Cap
Autoklavierbar Autoclavable