Learn More
Jatrorrhizinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30400688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400688 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCJ210910100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Jatrorrhizine Chloride
CAS 6681-15-8
Summenformel C20 H20 N O4 . Cl
Menge 100 mg
Synonym Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (1:1), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (8CI), Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (9CI), Jatrorrhizine chloride (7CI), NSC 645313, Neprotine chloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO4.ClH/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].COc1cc2c(CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc23)cc1O
IUPAC-Name 2,9,10-Trimethoxy-5,6-dihydroisochinolino[3,2-a]isochinolin-7-ium-3-ol;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 373.83
Formelmasse 373.1081