Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 Einwegküvetten
Artikelnummer. 11400559
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 bis 3.0 ml
2,4 bis 4,5 ml
Beschreibung:
Nur sichtbare Wellenlängen
UV- und sichtbare Wellenlängen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11400559
Marke: Cole-Parmer™ 9961034
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Küvette
Beschreibung Nur sichtbare Wellenlängen
Kapazität (metrisch) 1.5 bis 3.0 ml
Material Kunststoff
Menge 100/Packung
Schichtdicke 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektrale Messung von Flüssigkeiten