Learn More
Jenway™ 6320D Vis-Spektralphotometer
Click to view available options
Höhe (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wellenlängenbereich von 320 bis 1000 nm (6300 und 6320D) oder 198 bis 1000 nm (6305)
- Absorptions-, %T- und Konzentrationsmodi
- Multiparameter-Anzeige für Wellenlänge und photometrische Ergebnisse
- Großes Angebot an Probenzubehör
- Der gewölbte Deckel von 6320D kann Röhrchen bis zu einer Höhe von 105 mm aufnehmen
- 6305 Verwendet eine hochwertige gepulste Xenon-Lampe
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Konzentration | –300 bis 1999 |
| Tiefe (metrisch) | 272 mm |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Typ | Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich |
| Spannung | 230 V |
| Wavelength Range | 320 bis 1000 nm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Mehr anzeigen |