Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 76 Serie Spektralphotometer für den sichtbaren/UV-Bereich, mit CPLive™ Konnektivität
Artikelnummer. 16337005
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Scan UV/Visible Spec w/ CPLive
Farbe:
Schwarz
Weiß/Blau
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Farbe Packungsgröße
16337005 Scan UV/Visible Spec w/ CPLive Weiß/Blau 1 Stück
16347005 Scan UV/Visible Spec w/ CPLive Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16337005 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 8305626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8570.00 €
    8044.79 € / 1 Stück
    Sparen 525.21 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 76 für den sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
  • Die Einrichtung wird mit dem benutzerfreundlichen 7-in.-Controller zum Kinderspiel.” hochauflösender Farb-Touchscreen und Benutzeroberfläche
  • Auswahl aus verschiedenen Messmodi ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen
  • Einfache Konnektivität mit mehreren USB Anschlüsse für Datenspeicher und Drucker
  • Erzielen Sie Ergebnisse durch verbesserte Reproduzierbarkeit mit fortschrittlicher Splitstrahloptik
  • Vielseitig —und kompatibel mit einer breiten Palette austauschbarer Zubehörteile
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit ± 0,01 A bei 1.000 Absorption
Extinktionsbereich −0,3 bis +2,5 A
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Weiß/Blau
Konzentration -300 bis 9999
Anschlüsse 2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Detektortyp Silizium-Photodiode
Display Touchscreen
Abmessungen (L x B x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Lichtquelle Xenon
Spektren-Bandbreite 1,5 nm
Typ Scan UV/Visible Spec w/ CPLive
Spannung 100/240 V
Wavelength Range 198 bis 1000 nm
Enthält 10 GB Speicher
Optische Konstruktion Split-Träger
Photometrischer Bereich 0 bis 199,9 %T
Streulicht <0,5 % bei 340 nm und 220 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±0,5 nm
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.