Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 76 Serie Spektralphotometer für den sichtbaren/UV-Bereich, mit CPLive™ Konnektivität
Artikelnummer. 16347005
Click to view available options
Typ:
UV-Vis-Spektrophotometer mit CPLive™ Cloud-Konnektivität
Farbe:
Schwarz
Weiß/Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16347005
Marke: Cole-Parmer™ 8305636
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 76 für den sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
  • Mit dem anwenderfreundlichen 7”-HD-Farb-Touchscreen und der Benutzeroberfläche ist die Einrichtung ganz einfach
  • Auswahl aus verschiedenen Messmodi ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen
  • Einfache Konnektivität durch mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
  • Erzielen Sie Ergebnisse durch verbesserte Reproduzierbarkeit mit fortschrittlicher Splitstrahloptik
  • Vielseitig: kompatibel mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit ± 0,01 A bei 1.000 Absorption
Extinktionsbereich −0,3 bis +2,5 A
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Schwarz
Konzentration -300 bis 9999
Anschlüsse 2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Detektortyp Silizium-Photodiode
Display Touchscreen
Abmessungen (L x B x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Lichtquelle Xenon
Spektren-Bandbreite 1,5 nm
Typ UV-Vis-Spektrophotometer mit CPLive™ Cloud-Konnektivität
Spannung 100/240 V
Wavelength Range 198 bis 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Enthält 10 GB Speicher
Optische Konstruktion Split-Träger
Photometrischer Bereich 0 bis 199,9 %T
Streulicht <0,5 % bei 340 nm und 220 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±0,5 nm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.