Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ ATC/Temperatur-Sonden
Entscheiden Sie sich für Jenway™ ATC/Temperaturfühler in Kombination mit Jenway™ Performance pH-Elektroden, die Elektroden der Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Reproduzierbarkeit erforderlich sind.
Brand: Bibby Scientific™ 59530-70
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
Zur Verwendung mit Jenway™ Performance pH-Elektroden:- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich geringere Reaktionszeiten
- Wesentlich höhere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Specifications
3150/3205 wasserfeste Verbindung | |
Standardmessungen für Lösungen allgemein, Feldmessungen oder in der Ausbildung | |
120 mm | |
0 bis 14 | |
Jenway pH-Messgeräte 3150 und 3205 |
versiegelt, kombiniert, mit kugelförmiger Spitze | |
Integrierte Temperatursonde | |
Polypropylen | |
0°C to 100°C |