Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Ionenselektive Kombinationselektrode
Artikelnummer. 11430669
Click to view available options
Art der Fülllösung:
Chlorid
Nitrat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11430669
Marke: Cole-Parmer™ 1009018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Jenway™ Combination Ion Selective Electrodes provide efficient and accurate concentration measurement of specific ions.
  • Erhältlich für die Verwendung mit Chlorid- oder Nitrat-Fülllösungen
Spezifikation
Art der Fülllösung Chlorid
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Parameter Chloride