Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Küvettenhalter
Artikelnummer. 11480539
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
63/73/67er Serie Spezifikationen
Spektralphotometer der Serie 6850
Schichtdicke:
10 bis 100 mm
10 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Schichtdicke Packungsgröße
11480539 63/73/67er Serie Spezifikationen 10 bis 100 mm 1 Stück
11454939 63/73/67er Serie Spezifikationen 10 x 10 mm 1 Stück
13266389 Spektralphotometer der Serie 6850 10 bis 100 mm 1 Stück
13246389 Spektralphotometer der Serie 6850 10 x 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11480539 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 8305680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 €
    240.65 € / 1 Stück
    Sparen 18.35 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Küvettenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) 63/73/67er Serie Spezifikationen
Schichtdicke 10 bis 100 mm
Form Rechteckig