Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Küvettenhalter
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spektralphotometer der Serie 63, 73 und 67
Spektralphotometer der Serie 6850
Schichtdicke:
10 bis 100 mm
10 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Küvettenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer der Serie 6850 |
| Schichtdicke | 10 x 10 mm |