Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 1000 ppm Natrium
Catalog Number 11485079
Click to view available options
Menge:
500 ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 ppm
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Menge 500 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar