Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 160 mmol/l Natrium, 8 mmol/l Kalium
Spezifikation
Spezifikation
| Dampfdruck | 23 hPa |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 160 mmol/l Natrium, 8 mmol/l Kalium |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Löslichkeit | Vollständig mit Wasser mischbar |
| Menge | 500 ml |