Learn More
Jenway™ Flame Photometrie-Standard, 3000 ppm Barium
Artikelnummer. 11475079
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11475079 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11475079
Marke: Jenway 9995942