Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Küvetten aus Kunststoff für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Artikelnummer. 11430559
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.07 bis 1.5 ml
1.5 bis 3.0 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11430559 1.5 bis 3.0 ml 100 Stück
11475009 0.07 bis 1.5 ml 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 11430559
Marke: Bibby Scientific™ 8307034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Reinigungszeit und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen durch Einweg-Kunststoffküvetten. Bibby Scientific™ Jenway™ Kunststoffküvetten für UV- und sichtbaren Wellenlängenbereich sind als Packung mit 100 Stück erhältlich.
  • Effizient und zeitsparend
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
Spezifikation
Typ Küvette
Kapazität (metrisch) 1.5 bis 3.0 ml
Material Kunststoff
Menge 100/Pckg.
Schichtdicke 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektrale Messung von Flüssigkeiten