Learn More
Azpack™ HDPE Kanister
Click to view available options
:
Kapazität: 5 l
Beschreibung
- Enger Hals
- Gepresste Grifffläche
- Leert vollständig
- Lebensmittelkonform
- Entspricht 94/62/EEC (Schwermetalle)
- Enthält manipulationssicheren Schraubverschluss mit EPE-Schaumstoffdichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Zertifizierung/Konformität | UN-Markierung 3H1/Y1,9/200 B/TCMUK-961201 |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussauskleidung | EPE-Schaumstoffdichtung |
| Verschlussmaterial | EPE |
| Verschlussgröße | DIN 51 |
| Verschlusstyp | Manipulationssicherer Ratschen-Schraubverschluss |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 145 x 255 mm |
| Mehr anzeigen |