Learn More
Chemsplash Jet Spray OverSleeve – Versiegelte Nähte und Daumenschlaufe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058252
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
42 cm
Packungsgröße:
200 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
30058252 42 cm 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058252 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2701.700.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 €
    876.44 € / 200 Paare
    Sparen 95.56 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jet Spray mit getapten Nähten, Übersleeve Typ PB(3-B) mit Daumenschlaufen und elastischem Bund ist äußerst beständig gegen das Eindringen von Chemikalien und bietet einen hohen Schutz selbst gegen die korrosivsten Chemikalien.
Chemsplash Jet Spray mit getapten Nähten Übersleeve Typ PB(3-B)
  • 88GSM Chemsplash Jet Spray Fabric
  • Teilkörperschutz Typ PB (3-B)
  • Mit Daumenschlaufen
  • Fusselarm
  • An beiden Enden elastisch
  • 42 cm (16,5 in.) Lang
  • Verklebte Nähte
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Jet Spray mit getapten Nähten Überschlauch Typ PB(3-B) ist so konzipiert, dass es eine hohe Beständigkeit gegen chemische Permeation bietet und somit einen hervorragenden Schutz selbst gegen die korrosivsten Chemikalien gewährleistet. Es besteht aus einem schweren, 90 g/m² schweren Polypropylen/Polyethylen-Mehrschichtlaminat, das ideal ist, um den Träger vor Verunreinigungen in der Umgebung zu schützen, oder umgekehrt. Der Ärmel ist an beiden Enden elastisch und verfügt über Daumenschlaufen für zusätzlichen Tragekomfort. Dieser Überärmel eignet sich hervorragend für Umgebungen, in denen der Schutz vor Chemikalienspritzern von größter Bedeutung ist, und er ist auf maximalen Tragekomfort ausgelegt.
Spezifikation
Größe Universal
Produkttyp Schutzhülle
Material Mikroporöses Vlieslaminat aus Polyethylen
Farbe Gelb
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Genäht
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 16,54 in.
Länge (metrisch) 42 cm
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)