Learn More
JH-VIII-157-02, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485426 100 mg -
16483136 25 mg 25 Milligramm
16480877 50 mg 50 Milligramm
16464578 10 mg 10 Milligramm
16417297 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.
JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JH-VIII-157-02
Physikalische Form Solid
CAS 1639422-97-1
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H27N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (53.70 mM)
SMILES O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=C(CC)C=C3C(C(C)(C)C(NC4=C5C=CC(C#N)=C4)=C5C3=O)=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 465.55
Formelmasse 465.55
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research