Learn More
JIP1 Antibody (OTI13F10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen JIP1
Klon OTI13F10
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306141
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45039-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306510
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45039-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
JIP1 Monoclonal antibody specifically detects JIP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
JIP1
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1;IB1;JIP1;JIP-1;MAPK8IP1;PRKM8IP
Full length human recombinant protein of human MAPK8IP1 (NP_005447) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI13F10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
9479
IgG1
>95%