missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JIP1 Antibody (OTI3A12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | JIP1 |
|---|---|
| Klon | OTI3A12 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306289
|
Novus Biologicals
NBP3-45033-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30306632
|
Novus Biologicals
NBP3-45033-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
JIP1 Monoclonal antibody specifically detects JIP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| JIP1 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1;IB1;JIP1;JIP-1;MAPK8IP1;PRKM8IP | |
| Full length human recombinant protein of human MAPK8IP1 (NP_005447) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI3A12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 9479 | |
| IgG2b | |
| >95% | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts