Learn More
JLK 6, TRC
Artikelnummer. 30389172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389172 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCJ21198525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JLK 6
CAS 62252-26-0
Summenformel C10H8ClNO3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
SMILES COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
IUPAC-Name 7-Amino-4-chlor-3-methoxyisochromen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
Formelmasse 225,0193 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)