Learn More
JMJD6/PSR Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18054524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18054524 100 μL 100 Mikroliter
18658028 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18054524
Marke: Novus Biologicals NBP257068
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
JMJD6/PSR Polyclonal specifically detects JMJD6/PSR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen JMJD6/PSR
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias bifunctional arginine demethylase and lysyl-hydroxylase JMJD6, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone arginine demethylase JMJD6, JmjC domain-containing protein 6, jumonji domain containing 6, Jumonji domain-containing protein 6, KIAA0585PSR, Lysyl-hydroxylase JMJD6, Peptide-lysine 5-dioxygenase JMJD6, Phosphatidylserine receptorPTDSR, Protein PTDSR, PTDSR1
Gensymbole JMJD6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:STPRELIKVTRDEGGNQQDEAITWFNVIYPRTQLPTWPPEFKPLEILQKPGETVFVPGGWWHVVLNLDTTIAITQNFASSTNFPVVWHKTVRGRPKLSRKWYRILKQEHPELAVLA
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics, Stem Cell Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23210
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG