missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
JMJD6/PSR Polyclonal specifically detects JMJD6/PSR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | JMJD6/PSR |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | bifunctional arginine demethylase and lysyl-hydroxylase JMJD6, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone arginine demethylase JMJD6, JmjC domain-containing protein 6, jumonji domain containing 6, Jumonji domain-containing protein 6, KIAA0585PSR, Lysyl-hydroxylase JMJD6, Peptide-lysine 5-dioxygenase JMJD6, Phosphatidylserine receptorPTDSR, Protein PTDSR, PTDSR1 |
| Gensymbole | JMJD6 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:STPRELIKVTRDEGGNQQDEAITWFNVIYPRTQLPTWPPEFKPLEILQKPGETVFVPGGWWHVVLNLDTTIAITQNFASSTNFPVVWHKTVRGRPKLSRKWYRILKQEHPELAVLA |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?