Learn More
JNJ-64619178, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453418 10 mg 10 Milligramm
16430779 1 mg 1 Milligramm
16424646 100 mg 100 Milligramm
16416147 5 mg -
16409946 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101564
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JNJ-64619178
CAS 2086772-26-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23BrN6O2
Menge 10 mg
Synonym Onametostat
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (258.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N)N=C(C=C(CC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)C2)C=C5)C5=C1
Molekulargewicht (g/mol) 483.36
Formelmasse 483.36
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death