Learn More
JNJ-7777120, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481877 50 mg 50 Milligramm
16478407 5 mg 5 Milligramm
16466206 100 mg 100 Milligramm
16455718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13508
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JNJ-7777120
CAS 459168-41-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16ClN3O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.02 mM)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCN(C)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 277.75
Formelmasse 277.75
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation