Learn More
JNK Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen JNK
Klon 6J16
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237615
Unterlagen ansehen
Proteintech
81629-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30234600
Unterlagen ansehen
Proteintech
81629-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The JNK antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human JNK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The JNK antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
JNK
1000 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
5599
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
6J16
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
JNK; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody