Learn More
Cole-Parmer™ John Guest™ Steckbare Schaftwinkeladapter
Click to view available options
:
3/8 Zoll x 1/4 Zoll
Beschreibung
- Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
- Eine einzelne Armatur ermöglicht ein sicheres Verbinden und schnelles Trennen.
- Es müssen keine zwei Anschlusshälften erworben werden.
- Einfach den Schlauch über den O-Ring bis zum inneren Schlauchanschlag schieben.
- Die Stahlzähne an Klemmhülse halten den Schlauch fest und sorgen für eine auslaufsichere Verbindung.
- Zum Trennen die Klemmhülse gegen das Anschlussgehäuse drücken, um die Stahlzähne zu lösen. Der Schlauch wird nach rechts herausgezogen.
- Die Anschlüsse eignen sich für halbstarre Kunststoffschläuche (Polypropylen, Polyethylen, Nylon) und weiche Metallschläuche (Messing, Kupfer, Weichstahl).
- Für den Anschluss von flexiblen Schläuchen aus Materialien wie Tygon oder Silikon bestellen Sie Weichschlauchhalterungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Steckanschluss |
| Material | Acetal |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Material (Dichtung) | Nitril |
| Maximaler Druck | 150 psi für Luft, 250 psi für Wasser |
| Vakuumstärke | 762 mm Hg |
| Max. Operating Temperature (English) | Luft: 167 °F, Wasser: 140 °F |
| Mehr anzeigen |