Learn More
Velp Scientifica™ JPV WASSER VAKUUMPUMPE 230V/50-60HZ JPV WASSER VAKUUMPUMPE 230V/50-60HZ
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Pumpentyp:
Umwälzwasser-Vakuumpumpe
Beschreibung
- Komfortable Bedienung
- Umwälzthermostat senkt den Wasserverbrauch
- Stellt Vakuum her, wenn keine zuverlässige Wasserversorgung zur Verfügung steht
- Extrem leise und vibrationsfrei
- Einfach zu bedienen
- Einfaches Anheben durch integrierte Griffe
- Durchflussrate einstellbar von 0 bis 22 l pro Minute
- Vakuumniveau von atmosphärisch bis 0.04 bar einstellbar
- ABS-Struktur
- Absperrhahn zum Entleeren des Tanks
- Zwei praktische Griffe vereinfachen die Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 370 x 250 x 400 mm |
| Tiefe (metrisch) | 370 mm |
| Material | ABS |
| Modell | JPV |
| Wirkleistung | 160 W |
| Gewicht (metrisch) | 8 kg |
| Flussrate | 22 l/min |
| Pumpentyp | Umwälzwasser-Vakuumpumpe |
| Anwendungen | Wasserumwälzung |
| Mehr anzeigen |